Merck
S2255
Sigma-Aldrich
サフラニンO
Dye content ≥85 %, Powder
別名:
コットンレッド, ゴシピミン, サフラニンT, サフラニンYまたはA, ベーシックレッド 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19ClN4
CAS番号:
分子量:
350.84
カラーインデックス番号:
50240
Beilstein:
3924099
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
サフラニンO, Dye content ≥85 %
形状
powder
品質水準
組成
Dye content, ≥85%
テクニック
microbe id | staining: suitable
pH
10 (20 °C, 10 g/L)
溶解性
water: 1 mg/mL, clear, dark red to very dark red and red purple
εmax
1250-1650 at 530-534 nm in 50% ethanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2cc1N
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
InChI Key
OARRHUQTFTUEOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
サフラニンOはカチオン性色素で、あまり目立たない異染性を示します。関節疾患のあらゆる変化を検出するために用いられます。サフラニンOは、ポリアニオンと特異的に結合します。軟骨中に存在するプロテオグリカンの量を検出できます。骨関節症でのグリコサミノグリカン減少のマーカーとしてサフラニンOを使用できます。サフラニンは、グラム染色の対比染色に用いられます。
アプリケーション
サフラニンOは、大腿骨の組織学的分析に用いられています。内側半月板構造体中に存在するグリコサミノグリカンを検出するためにも用いられています。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S2255-5G:
S2255-25G:
S2255-VAR:
S2255-BULK:
S2255-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Delivery of PDGF-B and BMP-7 by mesoporous bioglass/silk fibrin scaffolds for the repair of osteoporotic defects
Yufeng Zhang
Biomaterials (2012)
Paul A. Banaszkiewicz
Classic Papers in Orthopaedics (2014)
A new modification and application of the Gram stain
Hucker GJ
Journal of Bacteriology, 6(4), 395-395 (1921)
Classic Papers in Orthopaedics (2014)
Maria D
Introduction to Diagnostic Microbiology for the Laboratory Sciences (2014)