Merck
F7258
Sigma-Aldrich
ファストグリーンFCF
certified by the Biological Stain Commission
別名:
フードグリーン3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C37H34N2O10S3Na2
CAS番号:
分子量:
808.85
カラーインデックス番号:
42053
Beilstein:
5718212
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
フォーム
powder
組成
dye content, ≥90%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S([O-])(=O)=O)c2ccc(cc2)C(=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](\CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)\c5ccc(O)cc5S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O10S3.2Na/c1-3-38(24-26-7-5-9-33(21-26)50(41,42)43)30-15-11-28(12-16-30)37(35-20-19-32(40)23-36(35)52(47,48)49)29-13-17-31(18-14-29)39(4-2)25-27-8-6-10-34(22-27)51(44,45)46;;/h5-23H,3-4,24-25H2,1-2H3,(H3,41,42,43,44,45,46,47,48,49);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
RZSYLLSAWYUBPE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途にFast Green FCF(ファストグリーンFCF)が使用されています:
  • 小結節切片の染色用のサフラニンとともに
  • コラーゲン沈着染色処理に
  • タンパク質およびデンプンの染色に
  • ニワトリ胚を用いてDNA溶液を検出および注入する色素として
ファストグリ-ンFCF色素はIEF、ネイティブPAGE、およびSDS-PAGEでのタンパク質染色に使用されます。ファストグリ-ン染色はブリリアントブル-R.より広い範囲のタンパク質濃度において直線性を有します。感度を最高にするには、電気泳動後、ゲルで中にタンパク質の固定化することをお勧めします。ゲルは0.1%ファストグリ-ンFCFの30%(v/v)のエタノ-ルもしくは、10%(v/v)の酢酸もしくは、7%の酢酸溶液中、2時間で染色できます。30%(v/v)のエタノ-ルもしくは、10%(v/v)の酢酸もしくは7%の酢酸のいずれかによりゲルを脱染色することができます。染色したゲルは625 nmでスキャンできます。検出感度はブリリアントブル- Rでの染色の約30%です。
適合性
植物細胞のサフラニン-ファストグリーンFCF染色への使用や、Gomoriのワンステップ・トリクローム染色におけるアニリンブルーの代替としての使用について認証済みです。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
352.4 °F - closed cup
引火点(℃)
178 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F7258-H:
F7258-BULK:
F7258-VAR:
F7258-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Combination of in ovo electroporation and time-lapse imaging to study migrational events in chicken embryos.
Masyuk M et al.
Developmental Dynamics, 243, 690-690 (2014)
Yohann Rautureau et al.
Circulation, 138(16), 1677-1692 (2018-04-21)
Pharmacogenomic studies have shown that ADCY9 genotype determines the effects of the CETP (cholesteryl ester transfer protein) inhibitor dalcetrapib on cardiovascular events and atherosclerosis imaging. The underlying mechanisms responsible for the interactions between ADCY9 and CETP activity have not yet
Involvement of the Protein Network in thein vitroDegradation of Starch from Spaghetti and Lasagne: a Microscopic and Enzymic Study.
Fardet A et al.
Journal of Cereal Science, 27, 133-145 (1998)
Micro-morphology of common bean (Phaseolus vulgaris L.) nodules undergoing senescence.
Fernandez-Luque?o F et al.
Acta Physiologiae Plantarum / Polish Academy of Sciences, Committee of Plant Physiology Genetics and Breeding, 30, 545-552 (2008)
Nan Hu et al.
Arthritis research & therapy, 21(1), 167-167 (2019-07-10)
While bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BMSC) are established sources for stem cell-based cartilage repair therapy, articular cartilage-derived mesenchymal stem cells from osteoarthritis patients (OA-MSC) are new and potentially attractive candidates. We compared OA-MSC and BMSC in chondrogenic potentials, gene