由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
γ-irradiated
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
適合性
suitable for
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
InChI Key
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
遺伝子情報
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
rat ... Thra(81812) , Thrb(24831)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 結腸器官培養培地のサプリメントとして。
- MBL合成に対するホルモンの影響を分析する目的で、HuH-7細胞を刺激するため。
- 「未変化」成長因子(GH)遺伝子の存在下で、また通常の下垂体細胞条件で、ヒトGHとマウスGHの発現に対するその作用を比較研究するため。′′′′
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
再構成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T5516-1MG-IR:
T5516-VAR:
T5516-PH:
T5516-1MG-PW:
T5516PROC:
T5516-BULK:
T5516-1MG:4548173991818
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.