主要文書
1.07433
Sigma-Aldrich
Pronase E
別名:
Streptomyces grisens neutral proteinase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.21
形状
solid
有効性
3290 mg/kg LD50, oral (rat)
pH
6-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
保管温度
2-8°C
詳細
Pronase E is a mixture of proteolytic enzymes that is obtained from Streptomyces griseus. It can be used in the in diagnostics in histopathology as it hydrolyses proteins into individual amino acids.
from Streptomyces griseus 4,000,000 PU/g for biochemistry EC 3.4.24.4
アプリケーション
Pronase E (from Streptomyces griseus) 4,000,000 PU/g for biochemistry EC 3.4.24.4. CAS 9036-06-0, pH 6 - 7 (10 g/l, H₂O, 20 °C).
アナリシスノート
Appearance (colour):slightly brown
Appearance (description):fine powder
Activity (Casein; pH 7.4; 40 °C):≥ 4000000 U/g
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2