Merck
G5875
Sigma-Aldrich
α-D-グルコース 1,6-ビスリン酸 テトラ(シクロヘキシルアンモニウム)塩 水和物
≥95% dry basis
別名:
α-D-グルコース 1,6-二リン酸 テトラ(シクロヘキシルアンモニウム)塩 水和物, Glc-1,6-PP.4CHA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14O12P2 · 4C6H13N · xH2O
CAS番号:
分子量:
736.81 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95% dry basis
フォーム
powder
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]O[H].NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.NC4CCCCC4.O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]5O
InChI
1S/4C6H13N.C6H14O12P2.H2O/c4*7-6-4-2-1-3-5-6;7-3-2(1-16-19(10,11)12)17-6(5(9)4(3)8)18-20(13,14)15;/h4*6H,1-5,7H2;2-9H,1H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);1H2/t;;;;2-,3-,4+,5-,6-;/m....1./s1
InChI Key
DMUBREKUECBHKK-KMWDTYPGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
グルコース-1,6-二リン酸とフルクトース-1,6-ビスリン酸は、グラム陰性菌の脂質Aに認められたピロリン酸イオンが、解離イオンにおける2つのリン酸基の縮合によって生成されるアーチファクトであるかどうかを明らかにするために質量分析のビスリン酸化グリカン標準として使用されました。 α-D-グルコース1,6-二リン酸は、α-ホスホグルコムターゼ、β-ホスホグルコムターゼ、α-およびβ-ヘキソグルコムターゼの同定、分化、および特性評価に使用されます。
α-D-グルコース1,6-二リン酸は、α-ホスホグルコムターゼ、β-ホスホグルコムターゼ、α-およびβ-ヘキソグルコムターゼの同定、分化、および特性評価に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
グルコース-1,6-二リン酸とフルクトース-1,6-ビスリン酸は、グラム陰性菌の脂質Aに認められたピロリン酸イオンが、解離イオンにおける2つのリン酸基の縮合によって生成されるアーチファクトであるかどうかを明らかにするために質量分析のビスリン酸化グリカン標準として使用されました。
グルコース-1,6-重リン酸シンターゼの活性を介して生成された代謝産物。 グルコース-1,6-重リン酸(G-1,6-BP)は、ヘキソキナーゼ機能の阻害剤、およびホスホフルクトキナーゼ-1とピルビン酸キナーゼの活性剤として機能します。G-1,6-BPは、ホスホグルコムテートの補酵素およびホスホペントムターゼの補因子としても作用します。
品質
合成品
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G5875-100MG:
G5875-10MG:
G5875-250MG:
G5875-5MG:
G5875-25MG:
G5875-VAR:
G5875-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jace W Jones et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(35), 12742-12747 (2008-08-30)
Lipid A isolated from several bacteria (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, and various strains of Yersinia) showed abundant formation of pyrophosphate anions upon ion dissociation. Pyrophosphate [H(3)P(2)O(7)](-) and/or [HP(2)O(6)](-) anions were observed as dominant fragments from diphosphorylated lipid A