製品名
Nα-ベンゾイル-DL-アルギニン 4-ニトロアニリド 塩酸塩, ≥98%
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
色
, white to light yellow to light brown
溶解性
DMSO: 50 mg/mL (colorless to dark green-yellow to dark brown-yellow)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].NC(=N)NCCCC(NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H22N6O4.ClH/c20-19(21)22-12-4-7-16(24-17(26)13-5-2-1-3-6-13)18(27)23-14-8-10-15(11-9-14)25(28)29;/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12H2,(H,23,27)(H,24,26)(H4,20,21,22);1H
InChI Key
DEOKFPFLXFNAON-UHFFFAOYSA-N
包装
基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B4875-5G:
B4875-10G:
B4875-500MG:
B4875-1G:
B4875-100MG:
B4875-BULK:
B4875-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.