製品名
4-(ジメチルアミノ)シンナムアルデヒド, chromogenic reagent for indoles and flavanols
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
色
yellow to very dark yellow
mp
138-140 °C (lit.)
溶解性
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(C)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C11H13NO/c1-12(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-13/h3-9H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 4-(ジメチルアミノ)シンナムアルデヒド(DMAC)はセリンプロテアーゼ阻害活性測定に用いられています。
- セイヨウアブラナ種子中の(エピ)‐フラバン-3-オールおよびプロアントシアニジンポリマーの検出に用いられています。
- 葉試料中のフェノール化合物の定量に用いられています。
- 植物試料中のフラバン-3-オールの染色に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D4506-5G:
D4506-VAR:
D4506-BULK:
D4506-1G:
D4506-10G:
D4506-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック