グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
3.6 (vs air)
蒸気圧
<0.98 atm ( 100 °C)
アッセイ
≥98.0%
フォーム
solid or viscous liquid
自己発火温度
689 °F
expl. lim.
10.6 %
色
clear
屈折率
n20/D 1.477 (lit.)
pKa (25 °C)
8.88
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
密度
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI Key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 酸化亜鉛 (ZnO) を合成する溶剤および安定剤として: 色素増感太陽電池 (DSSC) の光アノードとして用いられている、インジウム (In) 薄膜フィルム。
- ジエタノールアミン基質緩衝液の調製。星状膠細胞培養物から抽出した細胞溶解物をインキュベートするための
- MgCl2を加えた緩衝液 (pH10) の調製。
- 脱水素によるイミノ二酢酸二ナトリウムの調製。
- トリアジンを基材とするデンドリマ合成の溶剤および反応物として。
- 環境に優しいヘック反応に使用する、ジエタノールアミンのイオン性液体の調製。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Liver,Blood
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D8885-25G:4548174016879
D8885-1KG:4548173948638
D8885-100G:4548173925295
D8885-VAR:
D8885-500G:4548173948645
D8885-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)