グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
1436 °F
expl. lim.
17 %
不純物
≤0.30% water
色
APHA: ≤15
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
溶解性
water: miscible 1000 g/L at 20 °C
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI Key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- エタノールアミン可塑化熱可塑性でんぷん(ETPS)の合成における可塑剤。
- ヒドロキシルラジカル捕捉剤。
- 遺伝子センサー開発時の遮断薬。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
398136-BULK:
398136-500ML:4548173142876
398136-10L:
398136-25ML:4548173142869
398136-4X2.5L:4548173264257
398136-6X500ML:4548173264264
398136-2.5L:4548173142852
398136-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック