Merck
P4744
Sigma-Aldrich
ホスファターゼの基質
chromogenic, powder
別名:
4-ニトロフェニルリン酸 二ナトリウム塩 六水和物, pNPP 二ナトリウム塩 六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
371.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
製品名
ホスファターゼの基質, powder
品質水準
フォーム
powder
溶解性
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI Key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ホスファターゼ基質は、酒石酸抵抗性酸性ホスファターゼ(TRAP)アッセイおよびアルカリホスファターゼ(ALP)の基質として使用されています。
アルカリホスファタ-ゼおよび酸性ホスファタ-ゼによるELISA法で使用する呈色基質です。黄色い可溶性最終生成物を生じ、は405 nmで分光光度的に定量可能です。pNPP反応は、3N NaOHを用いて停止し、405 nmで吸光度を測定できます。
その他情報
酸性ホスファタ-ゼおよびアルカリホスファタ-ゼの定量用基質。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4744PROC:
P4744-10G:
P4744-1G:
P4744-BULK:
P4744-1MG:
P4744-5G:
P4744-1G-KC:
P4744-25G:
P4744-VAR:
P4744-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Inhibiting calcineurin activity under physiologic tonicity elevates anabolic but suppresses catabolic chondrocyte markers
van der Windt AE, et al.
Arthritis and Rheumatism, 64(6), 1929-1939 (2012)
Osteoclastogenic activity and RANKL expression are inhibited in osteoblastic cells expressing constitutively active Galpha12 or constitutively active RhoA
Wang J and Stern PH
Journal of Cellular Biochemistry, 111(6), 1531-1536 (2010)
Yeyun Zhou et al.
Structure (London, England : 1993), 27(10), 1485-1496 (2019-08-14)
ASPP (apoptosis-stimulating proteins of p53) proteins bind PP-1c (protein phosphatase 1) and regulate p53 impacting cancer cell growth and apoptosis. Here we determine the crystal structure of the oncogenic ASPP protein, iASPP, bound to PP-1c. The structure reveals a 1:1
Haijun Tong et al.
International journal of nanomedicine, 8, 1935-1946 (2013-06-06)
Genetically modified mesenchymal stem cells (MSCs) have great potential in the application of regenerative medicine and molecular therapy. In the present manuscript, we introduce a nanopolymer, polyethylenimine600-β-cyclodextrin (PEI600-β-CyD), as an efficient polyplex-forming plasmid delivery agent with low toxicity and ideal
Christina Papista et al.
Kidney international, 88(2), 276-285 (2015-03-26)
IgA1 complexes containing deglycosylated IgA1, IgG autoantibodies, and a soluble form of the IgA receptor (sCD89), are hallmarks of IgA nephropathy (IgAN). Food antigens, notably gluten, are associated with increased mucosal response and IgAN onset, but their implication in the
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
プロトコル
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)