Merck
71768
Sigma-Aldrich
4-ニトロフェニルリン酸 二ナトリウム塩 六水和物
chromogenic, ≥99.0% (enzymatic), powder or crystals
別名:
4-ニトロフェニルリン酸二ナトリウム, 4-ニトロフェニルリン酸二ナトリウム 六水和物, p-ニトロフェニルリン酸 二ナトリウム 六水和物, pNPP 二ナトリウム 六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
371.14
Beilstein:
5324661
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
製品名
4-ニトロフェニルリン酸 二ナトリウム塩 六水和物, suitable for enzyme immunoassay, ≥99.0% (enzymatic)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (enzymatic)
フォーム
powder or crystals
テクニック
enzyme immunoassay: suitable
不純物
≤0.1% free nitrophenol
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI Key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸性およびアルカリ性ホスファターゼの定量用の発色基質。反応により黄色の可溶性最終産物が生成されます。反応を3N NaOHで停止させ、405 nmで読み取る場合があります。
アプリケーション
以下の用途に、4-ニトロフェニルリン酸二ナトリウム塩六水和物が使用されています:
  • 10番染色体(PTEN)ホスファターゼ活性の欠失したホスファターゼとテンシンホモログの速度論的パラメータを測定するための基質として
  • 酸性ホスファターゼ活性をアッセイするための基質として
  • 抗ウサギ/ヒトアルカリホスファターゼ抱合体と結合した抗体をアッセイするための基質として
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71768-25G:
71768-VAR:
71768-BULK:
71768-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The phytase from antarctic bacterial isolate, Pseudomonas sp. JPK1 as a potential tool for animal agriculture to reduce manure phosphorus excretion
Park I and Cho J
African Journal of Agricultural Research, 6(6), 1398-1406 (2011)
Serological diagnosis of echinococcosis: the diagnostic potential of native antigens
Schweiger A, et al.
Infection, 40(2), 139-152 (2012)
Targeting PTEN using small molecule inhibitors
Mak LH and Woscholski R
Methods, 77, 63-68 (2015)
Antibodies against 4-hydroxy-2-nonenal modified epitopes recognized chromatin and its oxidized forms: role of chromatin, oxidized forms of chromatin and 4-hydroxy-2-nonenal modified epitopes in the etiopathogenesis of SLE
Al-Shobaili HA, et al.
Disease Markers, 33(1), 19-34 (2012)
Christina Papista et al.
Kidney international, 88(2), 276-285 (2015-03-26)
IgA1 complexes containing deglycosylated IgA1, IgG autoantibodies, and a soluble form of the IgA receptor (sCD89), are hallmarks of IgA nephropathy (IgAN). Food antigens, notably gluten, are associated with increased mucosal response and IgAN onset, but their implication in the