product name
4-ニトロフェニル硫酸カリウム, sulfatase substrate
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
mp
246-250 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly greenish-yellow (to Very Light Yellow)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K+].[O-][N+](=O)c1ccc(OS([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C6H5NO6S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
BITVAZYUWRLLCN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 無細胞体腔液中のアリールスルファターゼ活性を測定する基質
- p‐ニトロフェニルグリコシドに基づく酵素アッセイの基質
- アリールスルファターゼ阻害
- 有機アリールエステル硫酸塩の無機類似体
基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N3877-250MG:
N3877-5G:
N3877-1G:
N3877-500MG:
N3877-VAR:
N3877-BULK:
試験成績書(COA)