由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥97%
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: 100 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI Key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
- 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)においてアルカリホスファターゼ共役抗体を検出するために使用するジエタノールアミンバッファーの成分として。
- 接着アッセイで接着細胞を処理するために。
- in vitroホスファターゼアッセイにおいてホスファターゼ基質として。ELISAに用いる基質用バッファーに使用。
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N4645-1G:
N4645-250MG:
N4645-BULK:
N4645-500MG:
N4645-VAR:
N4645-1VL:
N4645-5G:
試験成績書(COA)