Merck
N3002
Sigma-Aldrich
ビス(p-ニトロフェニル)リン酸 ナトリウム塩
chromogenic, ≥99% (TLC), powder
別名:
BNPP sodium salt, Sodium bis(4-nitrophenyl) phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C12H8O8N2PNa
CAS番号:
分子量:
362.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
ビス(p-ニトロフェニル)リン酸 ナトリウム塩, ≥99% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
不純物
≤0.05% free p-nitrophenol
溶解性
water: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].OP(=O)(Oc1ccc(cc1)N(=O)=O)Oc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C12H9N2O8P.Na.H/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21-23(19,20)22-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18;;/h1-8H,(H,19,20);;
InChI Key
NXXNKMXTNUUECE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
ビス(p-ニトロフェニル)リン酸ナトリウム塩は、ホスホジエステラーゼ(PDE)活性評価用担体として使用されています。PDE阻害分析の担体としても使用されています。
基質
ホスホジエステラ-ゼ基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
N3002-1G:
N3002-10G:
N3002-100MG:
N3002-VAR:
N3002-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nucleotidase and DNase activities in Brazilian snake venoms
Sales PB, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. Toxicology & Pharmacology : CBP, 147(1), 85-95 (2008)
6-Nitrobenzimidazole derivatives: Potential phosphodiesterase inhibitors: Synthesis and structure-activity relationship
Khan KM, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 20(4), 1521-1526 (2012)
Elution of tightly bound solutes from concanavalin A Sepharose: Factors affecting the desorption of cottonmouth venom glycoproteins
Soper AS and Aird SD
Journal of Chromatography A, 1154(1-2), 308-318 (2007)
Wael M Abdel-Mageed et al.
Plants (Basel, Switzerland), 10(1) (2021-01-13)
A new lupane caffeoyl ester, lup-20(29)-ene 3β-caffeate-30-al (7), and a new oleanane-type triterpene, 3β-hydroxyolean-13(18)-en-12-one (17), were isolated from the aerial parts of Dobera glabra (Forssk), along with ten known triterpenes, including seven lupane-type lupeol (1), 30-nor-lup-3β-ol-20-one (2), ∆1-lupenone (3), lup-20(29)-en-3β,30-diol
Julien Robert-Paganin et al.
PloS one, 7(12), e52424-e52424 (2013-01-04)
FimX is a large multidomain protein containing an EAL domain and involved in twitching motility in Pseudomonas aeruginosa. We present here two crystallographic structures of the EAL domain of FimX (residues 438-686): one of the apo form and the other