製品名
4-ニトロフェニルリン酸 二ナトリウム塩 六水和物, tablet
詳細
5 mg substrate per tablet
品質水準
フォーム
tablet
蛍光検出
λex 310 nm (pH 7.1)
λex 399 nm (Reaction Product)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI Key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- I型コラーゲン(Col I)への糖タンパク質VI(GPVI)の結合を可視化する酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)に
- ELISAによるアレルゲン特異的IgEの半定量的測定のための酵素的呈色反応に
- アルカリホスファターゼアッセイに
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N9389-100TAB:
N9389-20TAB-KC:
N9389-VAR:
N9389-BULK:
N9389-50TAB:
N9389-5TAB:
N9389-20TAB:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.