product name
4-ニトロフェニルリン酸 二ナトリウム塩 六水和物, tablet
形状
tablet
品質水準
溶解性
water, high purity: 0.25 tablet/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI Key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)におけるアルカリホスファターゼ結合抗ウサギ抗体の基質として
- 免疫酵素測定アッセイにおけるアルカリホスファターゼ結合マウス二次抗体の基質として
- ELIZAにおいて動物血清サンプル中のPseudomonas aeruginosa(緑膿菌)に対する抗体の存在を分析するため
数量
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N2765-5X100TAB:
N2765-50TAB:
N2765-VAR:
N2765-100TAB:
N2765-BULK:
N2765-10TAB:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.