アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
InChI Key
IFBHRQDFSNCLOZ-RMPHRYRLSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
N7006-VAR:
N7006-1G:
N7006-500MG:
N7006-250MG:
N7006-BULK:
N7006-100MG:
N7006-5G:
N7006-RSAMPLE:
N7006-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.