product name
4-ニトロフェニル β-D-マンノピラノシド, ≥98%
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
溶解性
water: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly green
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
InChI Key
IFBHRQDFSNCLOZ-LDMBFOFVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 等温滴定熱量測定(ITC)によりPyrococcus furiosus(パイロコッカス・フリオサス)の耐熱性グリコシダーゼ(PFTG)の作用機序および動力学的パラメーターを解析するための基質として
- GH1-グルコシダーゼ(EaBgl1A)酵素の基質として
- キュウリ酵素のスクリーニング用基質として
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N1268-VAR:
N1268-5MG:
N1268-BULK:
N1268-25MG:
N1268-100MG:
N1268-50MG:
N1268-250MG:
試験成績書(COA)