アッセイ
≥98%
形状
powder
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 100
new score: 51
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
溶解性
methanol: 49.00-51.00 mg/mL
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1CO[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C11H13NO7/c13-8-5-18-11(10(15)9(8)14)19-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2/t8-,9+,10-,11+/m1/s1
InChI Key
MLJYKRYCCUGBBV-YTWAJWBKSA-N
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N2132-1G-PW:
N2132-1G:
N2132-500MG:
N2132-VAR:
N2132-500MG-PW:
N2132-100MG:
N2132-BULK:
試験成績書(COA)