安全性情報
487870
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside
Substrate for the colorimetric assay of β-D-xylosidase. Also shown to disrupt proteoglycan biosynthesis in vivo.
別名:
p-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside, pNP-β-D-Xyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13NO7
CAS番号:
分子量:
271.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
不純物
≤0.05% p-nitrophenol
溶解性
water: 40 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)OC2OCC(C(C2O)O)O
InChI
1S/C11H13NO7/c13-8-5-18-11(10(15)9(8)14)19-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2
InChI Key
MLJYKRYCCUGBBV-UHFFFAOYSA-N
詳細
Substrate for the colorimetric assay of β-D-xylosidase. Also shown to disrupt proteoglycan biosynthesis in vivo.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
その他情報
Haggerty, J.G. 1994. J. Cell Physiol. 158, 39.
Gressner, A.M. 1991. Cell. Mol. Biol. 37, 549.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
487870-1GM:
487870-GM:
試験成績書(COA)