製品名
4-ニトロフェニル β-D-セロビオシド, ≥98% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 49.00-51.00 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)Oc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2/t9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18+/m1/s1
InChI Key
IAYJZWFYUSNIPN-KFRZSCGFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N5759-25MG:
N5759-BULK:
N5759-100MG:
N5759-250MG:
N5759-500MG:
N5759-VAR:
N5759-500MG-PW:
N5759-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)