製品名
4-メチルウンベリフェリル β-D-ラクトピラノシド, β-galactosidase substrate
品質水準
アッセイ
≥98.00% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
蛍光検出
λex 365 nm; λem 445 nm (after enzymatic degradation)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C22H28O13/c1-8-4-14(25)32-11-5-9(2-3-10(8)11)31-21-19(30)17(28)20(13(7-24)34-21)35-22-18(29)16(27)15(26)12(6-23)33-22/h2-5,12-13,15-24,26-30H,6-7H2,1H3/t12-,13-,15+,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22+/m1/s1
InChI Key
PRTGXBPFDYMIJH-KSFLKEQHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M2405-VAR:
M2405-100MG-PW:
M2405-BULK:
M2405-10MG:
M2405-25MG-PW:
M2405-25MG:
M2405-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)