安全性情報
487500
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl-β-D-glucuronide
Chromogenic substrate for β-glucuronidase (Km = ~0.22 mM).
別名:
p-Nitrophenyl-β-D-glucuronide, p-Nitrophenyl-β-D-glucopyranosiduronic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13NO9
CAS番号:
分子量:
315.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
不純物
≤0.1% Free p-Nitrophenol
off-white
溶解性
water: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)/p-1/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
InChI Key
QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-M
詳細
Chromogenic substrate for β-glucuronidase (Km = ~0.22 mM).
Chromogenic substrate for β-glucuronidase.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
その他情報
Mariscal, A., et al. 1998. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 35, 588.
Kim, D. H., et al. 1995. Biol. Pharm. Bull.18, 1184.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
487500-MG:
487500-0GM:
487500-25GM:
US2487500-1:
487500-1GM:
試験成績書(COA)