Merck
F7378
Sigma-Aldrich
フルオレセイン ジアセタート
Powder
別名:
3,6-ジアセトキシフルオラン, ジ-O-アセトルフルオロセイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H16O7
CAS番号:
分子量:
416.38
Beilstein:
62575
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
フルオレセイン ジアセタート, used as cell viability stain
品質水準
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
white to faint yellow
mp
200-203 °C (lit.)
溶解性
acetone: 25 mg/mL
&ε; (減衰係数)
≥86000 at 488-494 nm in 0.1 M NaOH
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3
InChI Key
CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フルオレセイン二酢酸は、非蛍光性分子であり、肝臓細胞において蛍光性のフルオレセインに加水分解されます。死細胞は FDA を蓄積または加水分解できません。
アプリケーション
フルオレセイン二酢酸は、肝細胞の死細胞との区別に使用されています。
基質
リパ-ゼ基質
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F7378-25G:
F7378-BULK:
F7378-10G:
F7378-100G:
F7378-VAR:
F7378-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The influence of scaffold microstructure on chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells.
Zhang J
Biomedical Materials (Bristol, England), 9, 035011-035011 (2014)
Effect of shock waves on suspended and immobilized L1210 cells.
Brummer F
Ultrasound in Medicine & Biology, 15, 229-229 (1989)
Cell Growth, Differentiation and Senescence: A Practical Approach (1999)
Melina M Malinen et al.
Tissue engineering. Part A, 18(23-24), 2418-2425 (2012-06-21)
Current hepatocyte models do not mimic the human liver morphology and functions properly and, therefore, drug metabolism, excretion, and toxicity in the liver are inadequately predicted. In this study, we established three-dimensional (3D) hepatic cell cultures in hydrogels of peptide
Derek Toms et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 534-534 (2020-06-26)
We have developed an accessible software tool (receptoR) to predict potentially active signaling pathways in one or more cell type(s) of interest from publicly available transcriptome data. As proof-of-concept, we applied it to mouse photoreceptors, yielding the previously untested hypothesis
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.