Merck
31589
Sigma-Aldrich
ジエタノールアミン
BioUltra, ≥99.5% (GC)
別名:
2,2′-イミノジエタノール, ビス(2-ヒドロキシエチル)アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HN(CH2CH2OH)2
CAS番号:
分子量:
105.14
Beilstein:
605315
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
蒸気密度
3.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.98 atm ( 100 °C)
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
viscous liquid
自己発火温度
689 °F
expl. lim.
10.6 %
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.2% water
屈折率
n20/D 1.477 (lit.)
pH
11.0-12.0 (25 °C, 1 M in H2O)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
carbonate (CO32-): ≤2000 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES記法
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI Key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
ジエタノ-ルアミン-塩酸バッファ-(pH 7.80~9.90)の成分です。アルカリホスファタ-ゼの化学発光検出を向上させます
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Liver,Blood
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31589-BULK:
31589-VAR:
31589-500G:4548173936710
31589-1KG:
31589-100G:4548173936703
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Improved chemiluminescent detection of alkaline phosphatase.
I Bronstein et al.
BioTechniques, 9(2), 160-161 (1990-08-01)
D.D. Perrin et al.
Buffers for pH and Metal Ion Control, 145-145 (1974)
Bjørn Henrik Hansen et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 99(2), 212-222 (2010-06-12)
Alkanolamines are surface-active chemicals used in a wide range of industrial, agricultural and pharmaceutical applications and products. Of particular interest is the use of alkanolamines such as diethanolamine (DEA) in the removal of CO(2) from natural gas and for CO(2)
Valentyna V Semenaka et al.
Inorganic chemistry, 49(12), 5460-5471 (2010-06-15)
Two new tetranuclear complexes, [Zn(2)Cr(2)(NCS)(4)(Dea)(2)(HDea)(2)].4DMSO (1; DMSO = dimethyl sulfoxide) and [Zn(2)Cr(2)(NCS)(4)(Dea)(2)(HDea)(2)].2CH(3)CN (2), were prepared from zinc oxide, Reinecke's salt, NH(4)[Cr(NCS)(4)(NH(3))(2)].H(2)O, ammonium thiocyanate, and a nonaqueous solution of diethanolamine (H(2)Dea) in a reaction carried out under open air. Both compounds
William Conway et al.
Environmental science & technology, 46(13), 7422-7429 (2012-05-25)
The kinetics of the fast reversible carbamate formation reaction of CO(2)(aq) with a series of substituted cyclic secondary amines as well as the noncyclic secondary amine diethanolamine (DEA) has been investigated using the stopped-flow spectrophotometric technique at 25.0 °C. The