Merck
D9754
Sigma-Aldrich
2-アミノエチル ジフェニルボリナート
97%
別名:
2-APB, 2-アミノエチルジフェニルボラート, 2-ホウ酸アミノエトキシジフェニル, NSC 17107, ジフェニルホウ酸 2-アミノエチル, ジフェニルボリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2BOCH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
225.09
Beilstein:
2942273
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCOB(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
InChI Key
BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • アポトーシス誘導物質の合成
  • Orai3(ORAI、カルシウム放出活性化カルシウムモジュレーター3)タンパク質の活性化因子
  • ラットの後根神経節ニューロンでの一過性受容体電位型2チャネルを経由するCa2+流入を阻害します
  • 膜透過性SOCE(ストア作動性カルシウム流入)インヒビター
生物化学的/生理学的作用
細胞内のIP3誘導性カルシウム放出に関する膜透過性モジュレ-タ-です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
D9754-5G:
D9754-VAR:
D9754-10G:
D9754-25G:
D9754-BULK:
D9754-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Akinobu Z Suzuki et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(4), 1395-1398 (2010-01-26)
Store-operated calcium entry (SOCE) is an important mechanism for replenishing intracellular calcium stores and for sustaining calcium signaling. We developed a method for synthesis of bisboron compounds that have two borinic acids or their esters in one molecule. These compounds
Mustafa Nazıroğlu et al.
The Journal of membrane biology, 241(2), 69-75 (2011-04-22)
Exposure to oxidative stress causes health problems, including sensory neuron neuropathy and pain. Rotenone is a toxin used to generate intracellular oxidative stress in neurons. However, the mechanism of toxicity in dorsal root ganglion (DRG) neurons has not been characterized.
T Maruyama et al.
Journal of biochemistry, 122(3), 498-505 (1997-11-05)
The effects of a novel membrane-penetrable modulator, 2APB (2-aminoethoxy diphenyl borate), on Ins(1,4,5)P3-induced Ca2+ release were examined. 2APB inhibited Ins(1,4,5)P3-induced Ca2+ release from rat cerebellar microsomal preparations without affecting [3H]Ins(1,4,5)P3 binding to its receptor. The IC50 value (concentration producing 50%
Velasco-Bejarano, B.; et al.
Synlett, 921-921 (2007)
Judith Bergsmann et al.
The Journal of biological chemistry, 286(36), 31565-31575 (2011-07-05)
STIM1 and Orai represent the key components of Ca(2+) release-activated Ca(2+) channels. Activation of Orai channels requires coupling of the C terminus of STIM1 to the N and C termini of Orai. Although the latter appears to be central in