主要文書
8.41636
Sigma-Aldrich
2-Aminoethyldiphenyl borate
for synthesis
別名:
2-Aminoethyldiphenyl borate, Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16BNO
CAS番号:
分子量:
225.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
208-366-5
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
mp
189-194 °C
InChI
1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
InChI Key
BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Investigating the Potentiation Effect of 2-APB on CRAC Channels: This study focused on the dual actions of 2-APB, which can potentiate and inhibit calcium influx via CRAC channels, aiming to unravel the underlying mechanisms (X Xu, SA Syed, T Xu - Biophysical Journal, 2015).
  • Inhibitory Effects of 2-Aminoethoxydiphenyl Borate (2-APB) on Three KV1 Channel Currents: Explores 2-APB′s role as a multitarget compound with potential as a drug precursor, highlighting its effects on KV1 channel currents (W Zhao, et al. - Molecules, 2023).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3