Merck
401765
Sigma-Aldrich
ベンゼン
anhydrous, 99.8%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6
CAS番号:
分子量:
78.11
Beilstein:
969212
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
アッセイ:
99.8%
テクニック:
toxicology assay: suitable
bp:
80 °C (lit.)
蒸気圧:
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.77 (vs air)
蒸気圧
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
1043 °F
expl. lim.
8 %
テクニック
toxicology assay: suitable
不純物
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
密度
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI Key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベンゼンは、6員芳香族化合物です。非経験計算に基づいて、ベンゼン分子スーパーハロゲン誘導イオン化能が報告されています。一般に使用されている工業用溶媒であるベンゼンは、大気汚染物質であると同時に強力な発癌性物質です。
アプリケーション
ベンゼンは次のプロセスに使用できます:
  • Pd触媒および酢酸溶媒を使用した好気的酸化によるフェニルアセテートの生成。
  • バナジウム触媒上で支持されたメソ多孔窒化炭素の存在下における水酸化によるフェノールの生成。
  • Li3NおよびGaCl3を280℃で反応させて窒化ガリウム(GaN)のナノ粒子を調製するための溶媒として。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F
引火点(℃)
-11 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
401765-18L:4548173144986
401765-1L:4548173144993
401765-8L:
401765-VAR:
401765-20L:
401765-4X2L:4548173264318
401765-6X1L:4548173145013
401765-PZ:
401765-BULK:
401765-12X100ML:4548173144979
401765-2L:4548173145006
401765-250ML:
401765-100ML:4548173144955
401765-10L:4548173144962
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicole M Taylor et al.
Microorganisms, 9(1) (2021-01-07)
The microbial degradation of recalcitrant hydrocarbons is an important process that can contribute to the remediation of oil and gas-contaminated environments. Due to the complex structure of subsurface terrestrial environments, it is important to identify the microbial communities that may
Palladium-catalyzed aerobic acetoxylation of benzene using NOx-based redox mediators.
Zultanski SL and Stahl SS.
Journal of Organometallic Chemistry, 793, 263-268 (2015)
A benzene-thermal synthetic route to nanocrystalline GaN.
Xie Y, et al.
Science, 272(5270), 1926-1927 (1996)
Vanadia supported on mesoporous carbon nitride as a highly efficient catalyst for hydroxylation of benzene to phenol.
Xu J, et al.
Catalysis Science & Technology, 5(3), 1504-1513 (2015)
Ionizing benzene with superhalogens.
Czapla M, et al.
Chemical Physics Letters, 619, 32-35 (2015)
資料
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.