Merck
284513
Sigma-Aldrich
クロロベンゼン
anhydrous, 99.8%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5Cl
CAS番号:
分子量:
112.56
Beilstein:
605632
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
アッセイ:
99.8%
bp:
132 °C (lit.)
蒸気圧:
11.8 mmHg ( 25 °C)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.86 (vs air)
蒸気圧
11.8 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
1178 °F
expl. lim.
7.1 %
不純物
<0.005% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
クロロベンゼンは、5-フェニル-2-イソブチルチアゾールを生成するための、パラジウム(II)アセテート-ブチルジ-1-アダマンチルホスフィンの存在下、2-イソブチルチアゾールのアリール化に使用されることがあります。また、ニトレンC-H挿入反応の効率的なロジウム触媒である、ロジウムIIテトラキス(トリフェニルアセテート)二量体の合成のための溶媒として使用されることがあります。
その他情報
カタログ番号284513-6X1Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル284513-1Lをご注文ください。
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F
引火点(℃)
27 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
284513-6X1L:4548173253725
284513-100ML:4548173129884
284513-VAR:
284513-250ML:4548173910581
284513-1L:4548173129891
284513-BULK:
284513-2L:4548173129907
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation of 4-spirocyclohexyloxazolidinone by C-H bond nitrene insertion
Huard K and Lebel H
Organic Syntheses, 86, 59-59 (2009)
K. Huard and H. Lebel,
Organic Syntheses, 86, 59-69 (2009)
Efficient recyclable organic solar cells on cellulose nanocrystal substrates with a conducting polymer top electrode deposited by film-transfer lamination.
Zhou Y, et al.
Organic Electronics, 15(3), 661-666 (2014)
Palladium (II) acetate-butyldi-1-adamantylphosphine catalyzed arylation of electron-rich heterocycles. preparation of 5-phenyl-2-isobutylthiazole.
Organic Syntheses, 89, 105-105 (2009)
Catalysts based on pillared clays for the oxidation of chlorobenzene.
Aznarez A, et al.
Catalysis Today, 246, 15-27 (2015)