グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.77 (vs air)
蒸気圧
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
liquid
自己発火温度
1043 °F
expl. lim.
8 %
不純物
H2SO4, passes test (darkened)
thiophene, passes test (limit ∼1ppm)
≤0.005% S compounds
≤0.05% water (Karl Fischer)
蒸発残留物質
≤0.001%
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
密度
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI Key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 官能化1,3-ジエンを合成するためのスチレンを用いた臭化ビニルのヘック反応。
- γ-ケト酸からγ-ラクトン誘導体へのガリウム触媒による還元的ラクトン化。
- 塩基としてのホスファゼンの存在下でのスチレンと1,3-ブタジエンのアニオン重合。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F
引火点(℃)
-11 °C
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
319953-1L:4548173134314
319953-2.5L:
319953-2L:4548173134338
319953-VAR:
319953-4L:
319953-500ML:4548173134352
319953-BULK:
319953-4X2L:4548173256450
319953-20L:4548173134321
319953-18L:4548173256443
319953-4X4L:4548173134345