Merck
270709
Sigma-Aldrich
ベンゼン
suitable for HPLC, ≥99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6
CAS番号:
分子量:
78.11
Beilstein:
969212
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.9%
テクニック:
HPLC: suitable
アプリケーション:
food and beverages
bp:
80 °C (lit.)
蒸気圧:
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
2.77 (vs air)
品質水準
蒸気圧
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
1043 °F
expl. lim.
8 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.02% water (Karl Fischer)
蒸発残留物質
<0.0005%
APHA: ≤20
屈折率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
密度
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 280 nm Amax: 1.0
λ: 290 nm Amax: 0.15
λ: 300 nm Amax: 0.06
λ: 330 nm Amax: 0.02
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI Key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
環境発がん性; ヒトにおける白血病発生率の増加に関連するヘマトキシン。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270709-2.5L:
270709-4X2.5L:
270709-2L:4548173128177
270709-6X800ML:
270709-6X500ML:
270709-10L:
270709-4L:4548173128184
270709-4X4L:4548173128191
270709-6X1L:4548173128207
270709-4L-CB:
270709-100ML:4548173128153
270709-500ML:
270709-16L:
270709-1L:4548173128160
270709-BULK:
270709-VAR:
270709-4X4L-CB:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Luoping Zhang et al.
Critical reviews in toxicology, 32(1), 1-42 (2002-02-16)
Benzene is an established cause of human leukemia that is thought to act by producing chromosomal aberrations and altered in cell differentiation. In several recent studies increased levels of chromosomal aberrations in peripheral blood lymphocytes were correlated with a heightened
M Kiguchi et al.
Physical review letters, 101(4), 046801-046801 (2008-09-04)
Highly conductive molecular junctions were formed by direct binding of benzene molecules between two Pt electrodes. Measurements of conductance, isotopic shift in inelastic spectroscopy, and shot noise compared with calculations provide indications for a stable molecular junction where the benzene
Benzene forms hydrogen bonds with water.
Suzuki S, et al.
Science, 257(5072), 942-945 (1992)
Use of the CNDO method in spectroscopy. I. Benzene, pyridine, and the diazines.
Del Bene J and Jaffe HH.
J. Chem. Phys. , 48(44), 1807-1813 (1968)
Filamentous growth of carbon through benzene decomposition.
Oberlin A, et al.
Journal of Crystal Growth, 32(3), 335-349 (1976)