Merck
T9534
Sigma-Aldrich
トリエタノールアミン 塩酸塩
BioXtra, ≥99.5% (titration)
別名:
2-[ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ]エタノール塩酸塩, TEA-塩酸塩, トロラミン塩酸塩, 2,2′,2″-ニトリロトリエタノール 塩酸塩, トリス(2-ヒドロキシエチル)アミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HOCH2CH2)3N · HCl
CAS番号:
分子量:
185.65
Beilstein:
3909940
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.5% (titration)
形状
powder
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
有効pH範囲
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
mp
177-179 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
Cl.OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3.ClH/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;/h8-10H,1-6H2;1H
InChI Key
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリエタノールアミン塩酸塩(TEA-HCl)は、塩形態のトリエタノールアミンであり、生化学における緩衝物質として一般に使用されています。TEA-HClは、生化学反応における溶液の安定したpHレベルを維持するために役立ちます。TEA-HCLは、タンパク質抽出およびタンパク質精製における緩衝剤として作用します。また、酵素アッセイでは緩衝液のpHを調節するためによく使用されています。また、緩衝特性に加えて界面活性特性と乳化特性を示すため、pHを調節して溶解性を改善するために化粧品やパーソナルケア製品に使用できる場合もあります。
アプリケーション
トリエタノールアミン塩酸塩バッファーは、スライドにマウントされた凍結組織をアセチル化するためのin-situ mRNAハイブリダイゼーションに使用されています。
特徴および利点
  • BioXtra製品シリーズが、一貫した結果をもたらす高品質製品であることを保証。
  • ≥99.5%の高レベルのアッセイが、製品の純度を保証。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T9534-VAR:
T9534-1KG:
T9534-BULK:
T9534-BULK-PC:
T9534-250G:
T9534-100G:
T9534-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enzymatic catalysis of proton transfer at carbon: activation of triosephosphate isomerase by phosphite dianion
Amyes T L and Richard J P
Biochemistry, 46(19) , 5841-554 (2007)
Assaying plant formate-tetrahydrofolate ligase with monoglutamylated and polyglutamylated substrates using a fluorescence-HPLC based method
Saeheng S and Roje S
Methods in Enzymology, 680 (2022)
Formulation effects of topical emulsions on transdermal and dermal delivery
Otto A, et al.
International Journal of Cosmetic Science, 31(1) , 1-19 (2009)
The rough endoplasmic reticulum-resident FK506-binding protein FKBP65 is a molecular chaperone that interacts with collagens
Ishikawa Y, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(46) , 31584-31590 (2008)
Plasticity of endothelial cells: rapid dedifferentiation of freshly isolated high endothelial venule endothelial cells outside the lymphoid tissue microenvironment
Lacorre D A, et al.
Blood, 103(11), 4164- 472 (2004)