Merck
1.08357
Millipore
Triethanolamine hydrochloride
GR for analysis
別名:
Triethanolamine hydrochloride, 2,2′,2′′-Nitrilitriethanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H15NO3 · xHCl
CAS番号:
分子量:
149.19 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
211-284-2
NACRES:
NA.25
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
solid
pH
4.0-5.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
180.24 °C
密度
1.3539 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Cl-].[N+H](CCO)(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3.ClH/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;/h8-10H,1-6H2;1H
InChI Key
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (5 %; water): 4.0 - 5.5
Melting range: 176 - 180 °C
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Sulfated ash: ≤ 0.01 %
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1