安全性情報
T0449
Sigma-Aldrich
トリエタノールアミンバッファー 溶液
別名:
TEA 緩衝液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.21
フォーム
liquid
品質水準
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
2-8°C
アプリケーション
  • キャピラリーゾーン電気泳動法による細胞培養培地サンプル中の陽イオン性ビタミンの分析:この研究では陽イオン性ビタミンの分析に焦点を当てていますが、電気泳動におけるトリエタノールアミン緩衝液の使用は、生化学分析化学への応用に関する洞察を提供し、細胞培養や分析方法に取り組む生化学者にとって有益です(van der Burg D et al., 2022)。
  • 糖尿病治療戦略のための多用途キャリアとしてのフコイダンベースのヒドロゲル粒子:この論文では、トリエタノールアミンが、生化学的性質の安定化または修正に役割を果たす可能性があるフコイダンベースのヒドロゲルの開発について考察しています。これは、薬物送達システムを研究する生化学者にとって不可欠なものです(Reys LL et al., 2022)。
  • カチオン性側鎖の同一性が、水溶液中における両親媒性 β ペプチドの疎水性駆動型自己集合を誘導:この研究は、ペプチドの自己集合と分子間相互作用を研究する生化学者にとって重要な、トリエタノールアミンなどの緩衝液とカチオン性側鎖の相互作用に関する情報を提供しています(Wang C et al., 2021)。
  • クマリン誘導体マイクロロッドの電気化学および電気化学発光:メカニズムの洞察:トリエタノールアミン緩衝液が関与する可能性がある電気化学的挙動を調査し、電気化学分析やセンサー技術に関心のある生化学者に貴重な洞察を提供しています(Yan M et al., 2021)。
構成
25°CでpH 8.0、トリエタノールアミン0.2 mol/L、マグネシウムイオン、EDTAを含有しています。防腐剤として 0.1%未満のアジ化ナトリウムが加えられています。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T0449-VAR:
T0449-120ML:4548173951645
T0449-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jin Young Lee et al.
Journal of analytical toxicology, 42(5), 293-299 (2018-04-05)
A sensitive method for the purification and determination of two protein adducts, organophosphorus (OP)-BChE and OP-albumin adducts, in a single sample using a simultaneous sample preparation method was developed and validated using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. First, we isolated O-ethyl