Merck
S0929
Sigma-Aldrich
スコポラミン 臭化水素酸塩
meets USP testing specifications
別名:
(−)-スコポラミン 臭化水素酸塩 三水和物, トロパ酸スコピン, ヒヨスチン 臭化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21NO4 · HBr · 3H2O
CAS番号:
分子量:
438.31
Beilstein:
6100669
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
品質水準
mp
195-199 °C (dry matter) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
O.O.O.Br.CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO4.BrH.3H2O/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;;;;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H;3*1H2/t11-,12-,13-,14+,15-,16+;;;;/m1..../s1
InChI Key
LACQPOBCQQPVIT-SEYKEWMNSA-N
遺伝子情報
human ... CHRM1(1128)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
スコポラミン臭化水素酸塩はムスカリン受容体拮抗薬として、次の用途で使用されます。
  • ウサギの心臓におけるフィゾスチグミンの心臓への影響を反転させるため
  • 音驚愕反射(gap-PPI)に対する効果を研究するため(148)
  • in vitro試験において、抗ウイルス作用、抗菌作用、抗真菌作用および細胞毒性を研究するため
  • レバー押しによる条件付けに対する効果を研究するため
生物化学的/生理学的作用
ムスカリン性アセチルコリンレセプターの非選択的な競合性アンタゴニストです。スコポラミン誘発健忘症の実験動物は、記憶障害のモデルとして広く用いられています。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
S0929-25G:
S0929-BULK:
S0929-5G:
S0929-1G:
S0929-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reversal of cardiac vagal effects of physostigmine by adjunctive muscarinic blockade
Winter J, et al.
Neurotoxicology, 57, 174-182 (2016)
Gareth R I Barker et al.
Learning & memory (Cold Spring Harbor, N.Y.), 16(1), 8-11 (2009-01-02)
Object-in-place memory, which relies on the formation of associations between an object and the place in which it was encountered, depends upon a neural circuit comprising the perirhinal (PRH) and medial prefrontal (mPFC) cortices. This study examined the contribution of
Bardia Nouriziabari et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 63(2), 725-740 (2018-04-18)
Trace eyeblink conditioning is a hippocampus-dependent associative learning paradigm which is impaired in patients with Alzheimer's disease (AD) and animal AD models. Learning in this paradigm accompanies changes in oscillatory activity in forebrain regions, some of which are loci of
Effects of Scopolamine on Conditioning of Lever Pressing
Juarez Y, et al.
Acta Acad. Med. Sin., 1(1), 14-23 (2011)
Patrizia Giannoni et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 332(1), 164-172 (2009-10-10)
After oral administration, the nonimidazole histamine H(3) receptor antagonist, 6-[(3-cyclobutyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin-7-yl)oxy]-N-methyl-3-pyridinecarboxamide hydrochloride (GSK189254), increased histamine release from the tuberomammillary nucleus, where all histaminergic somata are localized, and from where their axons project to the entire brain. To further understand functional histaminergic