Merck
PHR1470
Supelco
スコポラミンヒドロブロミド
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
スコポラミン 臭化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21NO4 · HBr · 3H2O
CAS番号:
分子量:
438.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 199
traceable to Ph. Eur. H1500000
traceable to USP 1610001
APIファミリー
scopolamine, hyoscine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Br.N1([C@@H]2[C@@H]3O[C@@H]3[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4)C
InChI
1S/C17H21NO4.BrH/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H/t11-,12-,13-,14+,15-,16+;/m1./s1
InChI Key
WTGQALLALWYDJH-MOUKNHLCSA-N
遺伝子情報
human ... CHRM1(1128)
詳細
臭化水素酸スコポラミンは、ベラドンナ植物に自然に含まれるスコポラミンの臭化水素塩です。毛様体筋麻痺を引き起こす毛様体筋麻痺薬のグループに属しています。その作用機序には、毛様体筋におけるムスカリン受容体でのアセチルコリンの作用の阻害などがあります。
認定医薬品二次標準は、品質管理を目的とする医薬品研究室および製造者に、薬局方一次標準よりも使い易くコスト効率の良い代替基準を提供します。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
臭化水素酸スコポラミンは、クロマトグラフィー法を用いて医薬製剤中の分析対象物を定量するための医薬品標準物質として使用される場合があります
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に基づいて製造および認証されています。この CRM の使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
本物質の分析試験証明書の例を参照する場合は、下の欄にLRAB7821を入力してください。この証明書は一例であり、入手されたロットのものではない可能性があります。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1470-500MG-PW:
PHR1470-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Dictionary of Optometry and Visual Science, 590(2), 341-353 (2014)
Topical Drug Bioavailability, Bioequivalence, and Penetration, 590(2), 341-353 (1993)
LC determination of atropine sulfate and scopolamine hydrobromide in pharmaceuticals.
Ceyhan T, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 25(3-4), 399-406 (2001)
Comparison of isotachophoresis, capillary zone electrophoresis and high-performance liquid chromatography for the determination of salbutamol, terbutaline sulphate and fenoterol hydrobromide in pharmaceutical dosage forms
Ackermans TM, et al.
Journal of Chromatography A, 590(2), 341-353 (1992)