Merck
D6821
Sigma-Aldrich
ドネペジル塩酸塩 塩酸塩 一水和物
≥98% (HPLC), powder, acetylcholinesterase inhibitor
別名:
1H-インデン-1-オン,2,3-ジヒドロ-5,6-ジメトキシ-2-[[1-(フェニルメチル)-4-ピペリジニル]メチル]-,塩酸塩, E2020
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H29NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
415.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
ドネペジル塩酸塩 塩酸塩 一水和物, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
H2O: ≥20 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C1C(CC2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)CC4=CC(OC)=C(OC)C=C41.[H]Cl
InChI
1S/C24H29NO3.ClH.H2O/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H;1H2
InChI Key
HLJIZAKUNCTCQX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ACHE(43)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ドネペジル塩酸塩は、ニコチン離脱誘発性のマウス文脈条件付けへの障害の改善が用量反応実験により検討され、その有効性が研究されています。また、ラットに腹腔内投与して、社会的行動の障害、反復行動、多動性を改善する効果が研究されています。
生物化学的/生理学的作用
ドネペジル一塩酸塩一水和物は、中枢作用性の可逆的なアセチルコリンエステラーゼ阻害剤です。
ドネペジル塩酸塩は、炭化水素基を含むピペリジンであり、非競合阻害剤の1つです。認知症症状が顕著なアルツハイマー病の治療に有用です。ドネペジルは認知能力と全般的な身体機能の改善を誘発することが示されています。半減期は70時間です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類とシグナル伝達のハンドブック)のAcetylcholine Synthesis and Metabolism(アセチルコリンの合成と代謝)のページで取り上げられています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
D6821-10MG:
D6821-50MG:
D6821-BULK:
D6821-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Haneul Kim et al.
Journal of ethnopharmacology, 211, 38-46 (2017-09-18)
The seeds of Ziziphus jujuba var. spinosa (Bunge) Hu ex H.F Chow (Rhamnaceae) and the roots of Codonopsis lanceolata (Siedbold & Zucc.) Benth. & Hook. f ex Trautv. (Campanulaceae), contained in the DHP1402, have long been used for treating dementia
Donepezil for dementia due to Alzheimer's disease
Birks Jacqueline S and Harvey Richard J
Cochrane database of systematic reviews (Online), 6 (2018)
Gilbert Audira et al.
Biomolecules, 10(9) (2020-09-24)
Donepezil (DPZ) is an acetylcholinesterase inhibitor used for the clinical treatment of mild cognitive impairment. However, DPZ has been reported to have adverse effects, including causing abnormal cardiac rhythm, insomnia, vomiting, and muscle cramps. However, the existence of these effects
Samantha L McLean et al.
Behavioural brain research, 302, 73-80 (2015-09-04)
Cholinergic dysfunction has been shown to be central to the pathophysiology of Alzheimer's disease and has also been postulated to contribute to cognitive dysfunction observed in various psychiatric disorders, including schizophrenia. Deficits are found across a number of cognitive domains
Ayijiang Habaike et al.
Cytotechnology, 72(4), 539-549 (2020-05-21)
Aggregation of Aβ is a pathological hallmark of Alzheimer's disease (AD). The purpose of this study was to identify the protective roles of different polysaccharide components in Fomes officinalis Ames polysaccharides (FOAPs) against Aβ25-35-induced neurotoxicity in PC12 cells. Different doses