Merck
P1600000
エゼリン サリチル酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
フィゾスチグミン サリチル酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21N3O2 · C7H6O3
CAS番号:
分子量:
413.47
Beilstein:
3900576
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
physostigmine
メーカー/製品名
EDQM
mp
181-183 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1O.CNC(=O)Oc2ccc3N(C)[C@H]4N(C)CC[C@@]4(C)c3c2
InChI
1S/C15H21N3O2.C7H6O3/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2;8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19);1-4,8H,(H,9,10)/t13-,15+;/m1./s1
InChI Key
HZOTZTANVBDFOF-PBCQUBLHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Physostigmine salicylate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
血液脳関門を通過するアセチルコリンエステラーゼインヒビターであり、ゆっくりと分解するアセチルコリンエステラーゼと、カルバミル化酵素複合体を形成します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marcello Costa et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 318(1), G99-G108 (2019-11-12)
Cyclical propagating waves of muscle contraction have been recorded in isolated small intestine or colon, referred to here as motor complexes (MCs). Small intestinal and colonic MCs are neurogenic, occur at similar frequencies, and propagate orally or aborally. Whether they