Merck
1537003
USP
エゼリン サリチル酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
フィゾスチグミン サリチル酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21N3O2 · C7H6O3
CAS番号:
分子量:
413.47
Beilstein:
3900576
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
physostigmine
メーカー/製品名
USP
mp
181-183 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1O.CNC(=O)Oc2ccc3N(C)[C@H]4N(C)CC[C@@]4(C)c3c2
InChI
1S/C15H21N3O2.C7H6O3/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2;8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19);1-4,8H,(H,9,10)/t13-,15+;/m1./s1
InChI Key
HZOTZTANVBDFOF-PBCQUBLHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Physostigmine salicylate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Physostigmine Salicylate Injection
生物化学的/生理学的作用
血液脳関門を通過するアセチルコリンエステラーゼインヒビターであり、ゆっくりと分解するアセチルコリンエステラーゼと、カルバミル化酵素複合体を形成します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1537003-200MG:
試験成績書(COA)