Merck
H108
Sigma-Aldrich
ヘミコリニウム-3
solid, ≥95% (HPLC)
別名:
2,2′-(4,4′-ビフェニレン)ビス(2-ヒドロキシ-4,4-ジメチルモルホリニウムブロミド)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H34Br2N2O4
CAS番号:
分子量:
574.35
Beilstein:
5704458
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
white
溶解性
ethanol: 1.3 mg/mL
H2O: 10 mg/mL
SMILES記法
[Br-].[Br-].C[N+]1(C)CCOC(O)(C1)c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)C4(O)C[N+](C)(C)CCO4
InChI
1S/C24H34N2O4.2BrH/c1-25(2)13-15-29-23(27,17-25)21-9-5-19(6-10-21)20-7-11-22(12-8-20)24(28)18-26(3,4)14-16-30-24;;/h5-12,27-28H,13-18H2,1-4H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
OPYKHUMNFAMIBL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヘミコリニウム-3は、分化したヒト神経芽細胞腫(SK-N-SH)細胞におけるコリン取り込みおよびコリンアセチルトランスフェラーゼ活性に及ぼす効果を研究するためのKrebs-HC-3緩衝液の調製に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ヘミコリニウム-3は、ニューロンのコリン取り込みを遮断することにより、脳内のアセチルコリン合成を阻害する役割を果たします。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のAcetylcholine Synthesis and Metabolism(アセチルコリンの合成と代謝)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
H108-BULK:
H108-VAR:
H108-500MG:
H108-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
HEPES ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
H3375
HEPES
Structure-activity aspects of hemicholinium-3 (HC-3) and its analogs and congeners.
J G Cannon
Medicinal research reviews, 14(5), 505-531 (1994-09-01)
Yu Kuang et al.
Molecular pharmaceutics, 7(6), 2077-2092 (2010-08-12)
Altered choline (Cho) metabolism in cancerous cells can be used as a basis for molecular imaging with PET using radiolabeled Cho. In this study, the metabolism of tracer Cho was investigated in a woodchuck hepatocellular carcinoma (HCC) cell line (WCH17)
Sebastian A Müller et al.
European journal of nuclear medicine and molecular imaging, 36(9), 1434-1442 (2009-04-09)
Choline derivatives labelled with positron emitters are successfully used for PET imaging of prostate cancer patients. Since little is known about uptake mechanisms, the aim of this study was to characterize choline uptake in prostate cancer cells, also following anti-androgen
Zhuo Li et al.
Biochimica et biophysica acta, 1841(6), 859-867 (2014-03-04)
There is a paucity of information about phosphatidylcholine (PC) biosynthesis in bone formation. Thus, we characterized PC metabolism in both primary human osteoblasts (HOB) and human osteosarcoma MG-63 cells. Our results show that the CDP-choline pathway is the only de
Effect of hemicholinium-3 on the hypothalamic concentration of a cytochemically detectable glucose-6-phosphate dehydrogenase-stimulating substance.
Vargas, H M, et al.
Journal of Cardiovascular Pharmacology, 24(5), 773-778 (1994)