Merck
C7017
Sigma-Aldrich
塩化コリン
≥99%
別名:
(2-ヒドロキシエチル)トリメチルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
139.62
Beilstein:
3563126
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
50501514
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
white
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
脂質タイプ
phospholipids
SMILES記法
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コリンは、スフィンゴミエリンとレシチンで構成されています。コリンはアセチルコリンの前駆体です。コリンはメチル基代謝、発癌性および脂質輸送において重要な役割を果たします。コリン欠乏は、脂肪肝に関係します。コリンは細胞構造の完全性および細胞のシグナル伝達を維持します。コリンはリン脂質の合成に関与します。コリンは虚血性心疾患の強力なバイオマーカーです。
アプリケーション
塩化コリンは次の用途に使用されています:
  • コリン放出アッセイ
  • σ-1受容体(Sig-1Rs)の内在性アゴニストとして
  • メチオニンとコリン代謝との相互関係を分析するときの標準物質として
生物化学的/生理学的作用
コリンは、一般にビタミンB複合体と同じグループに分類される必須栄養素で、多くの生物学的プロセスで重要な役割を果たします。
基質
コリンアセチルトランスフェラーゼの基質
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C7017-VAR:
C7017-10MG:
C7017-BULK:
C7017-5G:
C7017-25G:
C7017-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Pathophysiological roles and clinical importance of biomarkers in acute coronary syndrome
Chan CP and Rainer TH
Advances in Clinical Chemistry, 59, 23-63 (2013)
Identification and pharmacological characterization of a novel inhibitor of autotaxin in rodent models of joint pain
Thirunavukkarasu K, et al.
Osteoarthritis and Cartilage, 25(6), 935-942 (2017)
Rumen-protected choline for dairy cows: the in situ evaluation of a commercial source and literature evaluation of effects on performance and interactions between methionine and choline metabolism
Brusemeister F and Sudekum KH
Animal Research, 55(2), 93-104 (2006)
Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition (Second Edition) (2003)
Clinical biochemistry of domestic animals (2008)