Merck
C1879
Sigma-Aldrich
塩化コリン
≥98%
別名:
(2-ヒドロキシエチル)トリメチルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
139.62
Beilstein:
3563126
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder or crystals
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
colorless to white
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化コリンはビタミンB4であるコリンの合成型であり、一般的な養鶏飼料です。
アプリケーション
塩化コリンの用途:
  • 蛍光計測を用いるコリンオキシダーゼ酵素活性測定用の基質
  • シトクロムcオキシダーゼPのカルシウムに基づく抑制を試験するための非生理学的緩衝液の構成成分
  • 空腸サンプルにおける動脈圧を研究するための潅流溶液の構成成分
生物化学的/生理学的作用
大根の種を塩化コリンで処理するとホスファチジルコリンおよびホスファチジルエタノールアミンのレベルが変化します。塩化コリンによって肝保護効果が生じ、メチル炭素ベースの代謝経路を調整します。
基質
コリンアセチルトランスフェラーゼの基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C1879-VAR:
C1879-BULK:
C1879-500G:
C1879-1KG:
C1879-5KG:
C1879-100G:
C1879-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Choline and methionine differentially alter methyl carbon metabolism in bovine neonatal hepatocytes
Chandler TL and White HM
PLoS ONE, 12(2), e0171080-e0171080 (2017)
Effect of choline chloride on the lipid content and composition in the leaves of principal magnetically-oriented radish types
Novitskaya GV, et al.
Russian Journal of Plant Physiology, 51(3), 361-371 (2004)
An investigation into the relationship between small intestinal fluid secretion and systemic arterial blood pressure in the anesthetized rat
Lucas ML and Morrison JD
Physiological Reports, 3(5) (2015)
Evaluation of polyherbal formulation and synthetic choline chloride on choline deficiency model in broilers: implications on zootechnical parameters, serum biochemistry and liver histopathology
Selvam R, et al.
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 31(11), 1795-1795 (2018)
Cytochrome c oxidase inhibition by calcium at physiological ionic composition of the medium: Implications for physiological significance of the effect
Vygodina T, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics, 1858(12), 982-990 (2017)