Merck
A5751
Sigma-Aldrich
ヨウ化アセチルチオコリン
≥98% (TLC), powder or crystals
別名:
(2-メルカプトエチル)トリメチルアンモニウムヨード酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COSCH2CH2N(CH3)3I
CAS番号:
分子量:
289.18
Beilstein:
3916578
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder or crystals
white
mp
205-210 °C (lit.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[I-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NOS.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
NTBLZMAMTZXLBP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アセチルチオコリンヨージドは、アセチルコリンエステラーゼ(AChE)活性アッセイに用いるAChEアッセイ用ワーキング溶液の調製において、基質として使用されています。また、コリンエステラーゼアッセイに用いるリン酸バッファー(PB)の成分として使用されています。
アセチルコリンエステラーゼ活性の比色定量用基質。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
基質
アセチルコリンエステラ-ゼ基質であり、ニコチン性アセチルコリン受容体アゴニストです。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A5751-VAR:
A5751-1G:4548173990200
A5751-5G:4548173990231
A5751-BULK:
A5751-25G:4548173990224
A5751-250MG:4548173990217
文書ライブラリにアクセスする
An integrated addition and interaction model for assessing toxicity of chemical mixtures
Rider CV and LeBlanc GA
Toxicological Sciences, 87(2), 520-528 (2005)
Effect of short-term exposure to chlorpyrifos on developmental parameters and biochemical biomarkers in Chironomus riparius Meigen
Callaghan A, et al.
Ecotoxicology and Environmental Safety, 50(1), 19-24 (2001)
Anti-acetylcholinesterase activities of traditional Chinese medicine for treating Alzheimer's disease
Lin HQ, et al.
Chemico-Biological Interactions, 175(1-3), 352-354 (2008)
The exosome secretory pathway transports amyloid precursor protein carboxyl-terminal fragments from the cell into the brain extracellular space
Perez GR, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 287(51), 43108-43115 (2012)
Venkaiah Betapudi et al.
Science translational medicine, 12(527) (2020-01-24)
Chemical warfare nerve agents are organophosphorus chemical compounds that induce cholinergic crisis, leaving little or no time for medical intervention to prevent death. The current chemical treatment regimen may prevent death but does not prevent postexposure complications such as brain