安全性情報
8.41870
Sigma-Aldrich
Acetylcholine iodide
for synthesis
別名:
Acetylcholine iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H16INO2
CAS番号:
分子量:
273.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
218-862-3
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
mp
162-165 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[I-].[N+](CCOC(=O)C)(C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 159 °C
Melting range (upper value): ≤ 163 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3