Merck
A7000
Sigma-Aldrich
アセチルコリンヨウ化物
≥97%
別名:
ACh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N(I)CH2CH2OCOCH3
CAS番号:
分子量:
273.11
Beilstein:
3571339
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
[I-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
human ... CHRM3(1131)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アセチルコリンは、コリン作動性シナプスの内因性神経伝達物質であり、筋細胞膜の活動電位を増幅し、それにより筋肉収縮を誘発します。アセチルコリンヨウ化物は、コリン作動性受容体のタイプを識別、特徴付け、区別するためのアセチルコリン受容体アゴニストとして使用されます。ヨウ化アセチルコリンは、天然および変異アセチルコリンエステラーゼを同定および特性評価するための基質として使用されます。
生物化学的/生理学的作用
コリン作動性シナプスの内因性神経伝達物質です。 筋細胞膜の活動電位を増幅し、筋収縮を誘導します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A7000-100G:
A7000-VAR:
A7000-5G:4548173990286
A7000-25G:4548173990293
A7000-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Iryna Andrusenko et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(32), 10919-10922 (2019-06-19)
Orthocetamol is a regioisomer of the well-known pain medication paracetamol and a promising analgesic and an anti-arthritic medicament itself. However, orthocetamol cannot be grown as single crystals suitable for X-ray diffraction, so its crystal structure has remained a mystery for
Marie Briet et al.
Journal of the American Heart Association, 2(2), e000128-e000128 (2013-04-16)
Recent studies have raised concern about the safety of erythropoiesis-stimulating agents because of evidence of increased risk of hypertension and cardiovascular morbidity and mortality in chronic kidney disease (CKD) patients. In the present study, we investigated the effects of recombinant
Xun Qian et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 34(1), 127-135 (2013-11-02)
Intermediate and small conductance KCa channels IK1 (KCa3.1) and SK3 (KCa2.3) are primary targets of endothelial Ca(2+) signals in the arterial vasculature, and their ablation results in increased arterial tone and hypertension. Activation of IK1 channels by local Ca(2+) transients
Yingchuan B Qi et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(12), 5319-5325 (2013-03-22)
Excitatory acetylcholine motor neurons drive Caenorhabditis elegans locomotion. Coordinating the activation states of the backward-driving A and forward-driving B class motor neurons is critical for generating sinusoidal and directional locomotion. Here, we show by in vivo calcium imaging that expression
Vincent Laurent et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(4), 1358-1369 (2014-01-24)
Decision-making depends on the ability to extract predictive information from the environment to guide future actions. Outcome-specific Pavlovian-instrumental transfer (PIT) provides an animal model of this process in which a stimulus predicting a particular outcome biases choice toward actions earning