Merck
E5406
Sigma-Aldrich
エトプロパジン 塩酸塩
≥98% (HPLC), powder
別名:
10-(2-ジエチルアミノプロピル)フェノチアジン, 10-[2-(ジエチルアミノ)プロピル]フェノチアジン 塩酸塩, ディブティル 塩酸塩, パーキン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H24N2S · HCl
CAS番号:
分子量:
348.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white
溶解性
DMSO: >5 mg/mL at ~60 °C, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CCN(CC)C(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C19H24N2S.ClH/c1-4-20(5-2)15(3)14-21-16-10-6-8-12-18(16)22-19-13-9-7-11-17(19)21;/h6-13,15H,4-5,14H2,1-3H3;1H
InChI Key
VXPCQISYVPFYRK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CHRM1(1128)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エトプロパジン塩酸塩は、抗コリン作用、抗ヒスタミン作用、および抗アドレナリン作用の特性を持っています。
生物化学的/生理学的作用
エトプロパジン塩酸塩はブチリルコリンエステラーゼインヒビターで、抗パーキンソン病薬です。これは、パーキンソン病の特徴である錐体外路運動効果を減少させ、またラットにおいては温熱性痛覚過敏を緩和します。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類とシグナル伝達のハンドブック)のAcetylcholine Synthesis and Metabolism(アセチルコリンの合成と代謝)のページで取り上げられています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E5406-250MG:
E5406-50MG:
E5406-VAR:
E5406-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katherine C M Chew et al.
PloS one, 6(5), e19720-e19720 (2011-06-01)
Mutations in the parkin gene, which encodes a ubiquitin ligase (E3), are a major cause of autosomal recessive parkinsonism. Although parkin-mediated ubiquitination was initially linked to protein degradation, accumulating evidence suggests that the enzyme is capable of catalyzing multiple forms
Transition Metal Complexes of Ethopropazine: Synthesis and Characterization
Debbeti V, et al.
American Journal of Chemistry, 2(6), 294-298 (2012)
Derek P Narendra et al.
PLoS biology, 8(1), e1000298-e1000298 (2010-02-04)
Loss-of-function mutations in PINK1 and Parkin cause parkinsonism in humans and mitochondrial dysfunction in model organisms. Parkin is selectively recruited from the cytosol to damaged mitochondria to trigger their autophagy. How Parkin recognizes damaged mitochondria, however, is unknown. Here, we
Min Fu et al.
Molecular biology of the cell, 24(8), 1153-1162 (2013-02-22)
Glycoprotein 78 (Gp78) is a critical E3 ubiquitin ligase in endoplasmic reticulum-associated degradation. Overexpression of Flag-tagged Gp78 (Flag-gp78), but not Flag-gp78 mutated in its RING-finger domain (Flag-RINGmut) with deficient ubiquitin ligase activity, induces mitochondrial fragmentation and ubiquitination and proteasome-dependent degradation
Grace G Y Lim et al.
PloS one, 8(9), e73235-e73235 (2013-09-12)
Disruption of the ubiquitin-proteasome system, which normally identifies and degrades unwanted intracellular proteins, is thought to underlie neurodegeneration. Supporting this, mutations of Parkin, a ubiquitin ligase, are associated with autosomal recessive parkinsonism. Remarkably, Parkin can protect neurons against a wide
資料
Acetylcholine is synthesized from acetyl coenzyme A and choline by the enzyme choline acetyltransferase. In addition to its synthesis in the liver, choline employed in acetylcholine production is derived from dietary sources.