Merck
E0287
Sigma-Aldrich
カルボキシエステラーゼ1アイソフォームb ヒト
recombinant, expressed in baculovirus infected BTI insect cells
別名:
カルボキシエステラーゼ1 ヒト, エステラーゼ, カルボキシエステラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
EC Number:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
リコンビナント
expressed in baculovirus infected BTI insect cells
品質水準
フォーム
liquid
比活性
≥500 units/mg protein
濃度
5 mg/mL
重量
(0.5 ml)
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カルボキシルエステラーゼ1は、大きな多重遺伝子カルボキシルエステラーゼファミリーのメンバーです。これらの酵素は、コカインやヘロインなどエステル結合およびアミド結合を含む薬物の加水分解に関与しています。長鎖脂肪酸エステルおよびチオエステルも加水分解します。この酵素は、芳香族エステルおよび脂肪族エステルを加水分解することが知られており、細胞のコレステロールエステル化に必要です。これは、肺における解毒、および/またはエステル化合物またはアミド化合物からの中枢神経系の保護において役割を果たす場合もあります。
カルボキシルエステラーゼ(CE)はセリンヒドロラーゼファミリーに属しています。CEは人体に広く存在しています。カルボキシルエステラーゼの5種のアイソフォームがヒトに存在します。これは、ヒト染色体16q22.2にマッピングされたCES1遺伝子によってコードされています。
アプリケーション
ヒトのカルボキシルエステラーゼ1アイソフォームbは、西洋ワサビペルオキシダーゼと酸素に依存しない方法でAmplex Redをレゾルフィンに変換する反応に使用されています。In situでの定量のための発光レシオメトリック2光子プローブ(SE1)の開発にも使用されています。
薬物間相互作用の研究、およびプロドラッグと非CYP除去経路を評価するための薬物動態研究などの堅牢なハイスループットスクリーニングアッセイに理想的な、高い触媒活性をもたらします。
生物化学的/生理学的作用
カルボキシルエステラーゼ(CE)は、肝臓および脂肪肝における薬物代謝に関与しています。ヒトのCE欠損症は、肥満、高脂血症、インスリン非感受性、および癌を引き起こします。
単位の定義
1単位は、pH 7.4、37°Cで毎分1 nmolの4-ニトロフェニル酢酸塩を加水分解します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
E0287-1VL:
E0287-VAR:
E0287-1VL-PW:
E0287-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carboxylesterase converts Amplex red to resorufin: Implications for mitochondrial H2O2 release assays
Miwa S, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 90, 173-183 (2016)
Non classical monocytes levels, increased by subcutaneous fat-Secretome, are associated with less Rehospitalization after heart failure admission
Eiras S, et al.
Journal of Cardiovascular Translational Research, 10(1), 16-26 (2017)
A carboxylesterase-selective ratiometric fluorescent two-photon probe and its application to hepatocytes and liver tissues
Park SJ, et al.
Chemical Science, 7(6), 3703-3709 (2016)
B Sànchez-Nogué et al.
Environmental science and pollution research international, 20(5), 3480-3488 (2012-12-06)
The common sole, Solea solea (Linneus, 1758), and the Senegalese sole, Solea senegalensis (Kaup, 1858), are two important commercial species that coexist in the NW Mediterranean. In order to assess the species' ability to respond to chemical insults, a comparison
Marie C Fortin et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 41(2), 326-331 (2012-12-12)
Studies on therapeutic drug disposition in humans have shown significant alterations as the result of pregnancy. However, it is not known whether pesticide metabolic capacity changes throughout pregnancy, which could affect exposure of the developing brain. We sought to determine