安全性情報
52582-U
Supelco
Supelclean Florisil®/Na2SO4 SPE Tube
glass hardware, PTFE frit, bed A 2 g (Florisil®), bed B 2 g (Na2SO4), volume 6 mL, pk of 48
別名:
Florisil/Sodium Sulfate SPE cartridge tube, 6 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
PTFE frit
glass hardware
品質水準
認証
EN ISO 9377-2
製品種目
Supelclean
組成
bed A, 2 g (Florisil®)
bed B, 2 g (Na2SO4)
包装
pk of 48
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
6 mL
マトリックス活性基
florisil phase
sodium sulfate phase
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持機構:順相または吸着
試料マトリックスの親和性:有機溶液
  • Na2SO4(上層)、およびPTFEフリット(ガラス管)またはPEフリット(PPチューブ)に分離して充填されたフロリジル(ケイ酸マグネシウム;下層)を含む二層SPEチューブ。
  • フロリジル粒子径 60/100メッシュ(150~200 μm);Na2SO4純度99.99+%、密度 2.68 g/mL
  • 有機マトリックスから極性化合物を除去/分離するのに優れています。
  • Na2SO4 層は、フロリジルの性能を低下させたりその後のGC分析を妨害したりする可能性がある水性試料の残留物の除去に役立ちます。
  • 欧州規格EN ISO 9377-2:2000に従ったGC-FID分析による水中(表面、廃水、および下水処理プラント)の炭化水素オイルインデックスの測定に適しています。
  • ガラスSPE機器で利用できるため、140°Cで16時間加熱してフロリジルを再活性化できます。
  • さらに大容量の試料を処理するには、Visiprep大容量サンプラー(カタログ番号 57275)およびVisiprep SPE真空マニホールドと併用します。
法的情報
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
52582-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)