安全性情報
CRMUMPGO
Diesel
Multi-Parameter Certified Reference Material
別名:
Diesel MPCRMs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Diesel multi-parameter certified reference material (CRM) is certified following both ISO 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
アプリケーション
Suitable for calibration and verification of laboratory test equipment, reporting values certified to the highest level of accreditation integrity.
特徴および利点
  • Qualified for viscosity, density, flash point, cloud point, cold filter plugging point (CFPP) and distillation using ASTM / IP and EN test method protocols
  • Low levels of uncertainty ensures maximum accuracy of data
  • Fully traceable to international standards
  • 18-month shelf life
  • 500 mL inert glass packaging with tamper-evident cap provides absolute assurance of sample integrity
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
134.6 °F
引火点(℃)
57 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CRMUMPGO-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)