安全性情報
CRMFAGO
Certified Reference Material Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Standard
Diesel
別名:
Diesel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
フォーマット
matrix material
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Certified Reference Material for the calibration and verification of laboratory instruments used for the determination of Fatty Acid Methyl Ester (FAME) content in middle distillates - Infrared spectrometry method, EN 14078
アプリケーション
  • FAME reference standard for lipid profiling: The Certified Reference Material Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Standard is extensively used in lipid profiling to ensure accuracy and reliability in the quantification of fatty acids in biological samples, supporting advancements in pharmaceutical research and nutritional studies (Gallego et al., 2018).
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
134.6 °F
引火点(℃)
57 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRMFAGO-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)